Läs mer
Labconco™ Provblock för RapidVap™ Vakuum och N 2 förångningssystem
Produktkod. 11781549 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Håller:
10 ml rör
170 ml rör
23 ml rör
50 ml scintillationsflaskor
Antal platser:
26
48
69
110
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Antal platser unitSize
11781549 10 ml rör 110 Varje
11791549 23 ml rör 69 Varje
11711559 170 ml rör 48 Varje
11791469 50 ml scintillationsflaskor 26 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11781549 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7485800
PTFE-belagda aluminiumblock för användning med RapidVap Vakuumförångningssystem.
PTFE-belagda aluminiumblock håller glas på plats inuti RapidVap Vakuumförångningssystem. Ett block krävs för alla RapidVap Vakuumförångningssystem. Blocken är utbytbara. Anpassade block för att passa speciella glasvaror såsom VOA-flaskor finns tillgängliga på begäran. Glas krävs (ingår ej).
†För rör upp till en maxkapacitet som visas. Den faktiska provvolymen är 66 –75 % av den totala rörkapaciteten och beror på rörets form, höjd och virvelhastighet.
‡För Labconco endast borosilikatrör med platt botten (se 16-315-78 och -79). Kan även användas Labconco Rör med stjälkar i RapidVapN2 -system, (se 16-315-73 till -77 och 16-317-17B, 17C).
Specifikationer
Diameter (engelska) 0,51 tum
Diameter (metrisk) 1.3 cm
För användning med (utrustning) RapidVap vakuum och N2 förångningssystem
Håller 10 ml rör
Material PTFE-belagd aluminium
Antal platser 110
Temperaturområde (metriskt) 30 °C till 100 °C
Typ Block
Volym (metrisk) 10 mL
Vikt (engelska) 8 lb.
Vikt (metrisk) 3.6 kg