Läs mer
Labconco™ Sekundär fällkapsel och insatser för CentriVap™ System
Produktkod. 10405395 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Typ:
Insats för fuktfälla
Insats för lösningsmedelsfälla
Insats för syrafälla
Radioisotop fällinsats
Sekundär fällkapsel
Vikt (metrisk):
1,8 kg
2,3 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Vikt (metrisk) unitSize
10405395 Sekundär fällkapsel 2,3 kg Varje
15173095 Radioisotop fällinsats 1,8 kg Varje
11761479 Insats för lösningsmedelsfälla 1,8 kg Varje
10064023 Insats för syrafälla 1,8 kg Varje
13265130 Insats för fuktfälla 1,8 kg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10405395 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7460900
Hjälp att ge sekundärt skydd till vakuumpumpar i avdunstningssystem
Hjälp till att ge sekundärt skydd till vakuumpumpar i förångningssystem
  • Klar polypropenbehållare med monteringsfäste, 17 tum. (43 cm) PVC-slang och två klämmor
  • Kapseln rymmer fällinsatser som anges i tabellen
Specifikationer
Färg Klart
Material Polypropen
För användning med (utrustning) CentriVap™ system
Inkluderar Monteringsfäste
Typ Sekundär fällkapsel
Vikt (engelska) 5 lb.
Vikt (metrisk) 2,3 kg