Läs mer
Labconco™ Sekundär fällkapsel och insatser för CentriVap™ System
Produktkod. p-144153 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Typ:
Insats för fuktfälla
Insats för lösningsmedelsfälla
Insats för syrafälla
Radioisotop fällinsats
Sekundär fällkapsel
Vikt (metrisk):
1.8 kg
2,3 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10405395
Brand: Labconco™ 7460900
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sekundär fällkapsel och insatser för CentriVap™ System hjälper till att ge sekundärt skydd till vakuumpumpar i förångningssystem.
Hjälp till att ge sekundärt skydd till vakuumpumpar i förångningssystem
  • Klar polypropenbehållare med monteringsfäste, 17 tum. (43 cm) PVC-slang och två klämmor
  • Kapseln rymmer fällinsatser som anges i tabellen
Specifikationer
Färg Klart
Material Polypropen
För användning med (utrustning) CentriVap™ system
Inkluderar Monteringsfäste
Typ Sekundär fällkapsel
Vikt (engelska) 5 lb.
Vikt (metrisk) 2,3 kg