Beskrivning
- Passar 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml och 125 ml serumflaska
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Silver |
| För användning med (applikation) | Passar 5 mL, 10 mL, 20 mL, 30 mL, 50 mL, 100 mL och 125 mL serumflaskor |
| Material | Aluminium |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Vikt (metrisk) | 0.5kg |
| Vikt (engelska) | 1 lb. |
| Trådstorlek (metrisk) | 57 mm |
| Halsfinish | 57 mm |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Täta |
| Visa mer |