Läs mer
Labconco™ SpillStopper™ Work Surface for 6ft. Protector™XStream
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Inkluderar:
Vänster bak
Beskrivning
- Dished and contoured to conform to interior liner of Protector Laboratory Hoods
- Front edge with large radius to aerodynamically direct airflow in hood
- Pre-drilled holes for venting and plumbing passthroughs
- Includes left rear cupsink cutout
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Protector XStream Fume Hood (72 in.) |
| Inkluderar | Vänster bak |
| Produkttyp | Arbetsyta |
| Material | Epoxiharts |
| För användning med (applikation) | Laboratory Fume Hood Work |