Läs mer
Labconco™ Laboratorievagn i rostfritt stål
Produktkod. 13484836 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Bärande kapacitet (engelska):
400 lb.
Produktkod. Bärande kapacitet (engelska)
13484836 400 lb.
1 options
Produktkod. 13484836 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 8019000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Rymmer en mängd olika laboratoriematerial, utrustning och behållare
  • Lastkapacitet: 400 lb. (181 kg)
  • Två avtagbara kokkärl i rostfritt stål är 2 tum djupa (5 cm) på tre sidor; en öppen sida för enkel förflyttning från bänkskiva till vagn
  • Slitstark, svetsad ram med glaciärvit, korrosionsbeständig, påbakad pulverlackering
  • 4 tum dia. (10 cm) hjul i hårdgummi stabiliserar rörelsen över grova, ojämna golv; två hjul har tålås
  • Livstidsgaranti
Beställningsinfo
Skickades helt monterad. Vikt: 23 kg. (23 kg).
Garanti
Livstidsgaranti.
Specifikationer
Produkttyp Rostfri stålvagn
Färg Glacier White
Mått (L x B x H) 34,88 x 19,0 x 36,38 tum. (88,6 x 48,3 x 92,4 cm)
Inkluderar Två avtagbara kokkärl av polerat typ 304 rostfritt stål; Hjul med 4 tum diameter, två med tålås; Handtag i extruderat gummi; Glacier vit, pulverlackerad 18 gauge svetsad stålrörsram; ID-tagg
Bärande kapacitet (engelska) 400 lb.
Material Stål
Antal hyllor 2