Läs mer
Labconco™ Rostfritt stålställ för RapidVap™ Vakuum och N2 förångningssystem
Produktkod. 11731559 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Volym (metrisk):
170 ml
600 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11731559 170 ml Varje
11741559 600 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11731559 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7486300
Rostfria ställningar håller RapidVap rör upprätt.
Rostfria ställ har åtta platser att hålla RapidVap rör upprätt. För användning med 170 ml tuber.
Specifikationer
För användning med (utrustning) RapidVap vakuum och N2 förångningssystem
Håller 170 ml glasrör
Material Rostfritt stål
Antal platser 8
Typ Rörställ
Volym (metrisk) 170 ml
Vikt (engelska) 2 lb.
Vikt (metrisk) 0.9 kg