Läs mer
Labconco™ Rostfritt stålställ för RapidVap™ Vakuum och N2 förångningssystem
Produktkod. p-52787 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Volym (metrisk):
170 ml
600 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11731559
Brand: Labconco™ 7486300
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rostfria ställningar håller RapidVap rör upprätt.
Rostfria ställ har åtta platser att hålla RapidVap rör upprätt. För användning med 170 ml tuber.
Specifikationer
För användning med (utrustning) RapidVap vakuum och N2 förångningssystem
Håller 170 ml glasrör
Material Rostfritt stål
Antal platser 8
Typ Rörställ
Volym (metrisk) 170 ml
Vikt (engelska) 2 lb.
Vikt (metrisk) 0.9 kg