Läs mer
Labconco™ Stand-Still™ Isolation Platform
Produktkod. 15538854 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
18.75 x 12 x 1.5 in. (47.6 x 30.5 x 3.81 cm)
Produktkod. Mått (L x B x H)
15538854 18.75 x 12 x 1.5 in. (47.6 x 30.5 x 3.81 cm)
1 options
Produktkod. 15538854 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 4028200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
The Labconco Stand-Still™ Isolation Platform is used for supporting microscopes on Purifier™ Cell Logic™+ Biosafety Cabinets with Scope-Ready™ package.
  • Non-porous, autoclavable Type 304 stainless steel base with 1.5 in. (0.4cm) high isolation pads
  • Reduces vertical and horizontal vibrations up to threefold, allowing proper airflow through cabinet
Stand-Still XL Platform:
Requires use of Pure-Vu™ XL Seal 4027810 or 4027811 (Part Numbers)
Specifikationer
Produkttyp Vibration Isolation Platform
Färg Silver
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Mått (L x B x H) 18.75 x 12 x 1.5 in. (47.6 x 30.5 x 3.81 cm)
Mått (L x B) 12 x 18.75 in.
För användning med (applikation) For supporting microscopes on Cell Logic Biosafety Cabinets with ScopeReady package, to promote proper airflow through the cabinet
För användning med (utrustning) Microscopes, purifier cell logic class II biosafety cabinets
Höjd (engelska) 1,5 tum
Höjd (metrisk) 3.81 cm
Längd (engelska) 18.75 in.
Längd (metrisk) 47.6 cm
Vikt (engelska) 8 lb.
Vikt (metrisk) 3.6 kg
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Material Rostfritt stål