Läs mer
Labconco™ Test Tube Spindle Racks
May be used in place of Lower Standard Rack in any SteamScrubber™ or Lower Spindle Rack in any FlaskScrubber™ or FlaskScrubber Vantage™ Series Washer
Specifikationer
Kvantitet Each
För användning med (applikation) Hold test tubes, vials and 10mm dia. other laboratory glassware containers
För användning med (utrustning) FlaskScrubber™, FlaskScrubber™ Vantage series, SteamScrubber™ glassware washer
Inkluderar 150 each 2 H x 0.125 in. O.D. spindles with nylon fasteners and riser
Material Stainless Steel (304)
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
  • Holds: Test tubes, vials and other laboratory glassware containers (upto 10mm in diameter)
  • Water and detergent are injected through spindles to clean and rinse tubes
  • Hot air is forced through spindles to dry test tubes in FlaskScrubber or FlaskScrubber Vantage Series Washer
  • Material: 304 stainless steel
  • Riser elevates tubes 3/4 in. (19mm) from bottom of the spindles for proper drainage
Note: Spindle Rack Conversion Kit requires Lower Standard Rack (not included).
Specifica
Specifica
Each
FlaskScrubber™, FlaskScrubber™ Vantage series, SteamScrubber™ glassware washer
Stainless Steel (304)
Hold test tubes, vials and 10mm dia. other laboratory glassware containers
150 each 2 H x 0.125 in. O.D. spindles with nylon fasteners and riser
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato