Läs mer
Labconco™ Fällinsatsbehållare med stativ för Precise™ Handskboxar
Produktkod. 11751479 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Material:
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11751479 Polypropen Varje
1 options
Produktkod. 11751479 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7815301
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Klar polypropenbehållare
  • Rymmer någon av följande kemiska fällinsatser: Syrafälla (Mfr. nr 7814800), Fuktfälla (Mfr. nr 7814900), Radioisotopfälla (Mfr. nr 7815000), Lösningsmedelsfälla (Mfr. nr 7815200) eller Ammoniakfälla (Mfr. nr 79956000), alla sålda separat
  • För användning med Precise™ kontrollerade atmosfärs- och grundläggande handskfack, samt Protector™ kombinations- och kontrollerade atmosfärhandskfack
Specifikationer
Färg Klart
Material för fodral Polypropen
Material Polypropen
Maximalt tryck 1 takt
För användning med (utrustning) 7814800 Syrafälla, 7814900 fuktfälla, 7815000 Radioisotopfälla, 7815200 Lösningsmedelsfälla eller 7995600 Ammoniakfälla insats
Inkluderar Stå
Typ Kanister
Vikt (engelska) 5 lb.
Vikt (metrisk) 2.3 kg