Läs mer
Labconco™ Rörhållare för Fast-Freeze™ och Lyph-Lock™ Kolvar
Produktkod. 10316372 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
13,9 cm
14,4 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10316372 13,9 cm Varje
10123292 14,4 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10316372 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7442700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4579.38 SEK
    3679.98 SEK / Paket med 1
    Save 899.40 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Håller rören i upprätt läge för frystorkning.
Håll rören i upprätt läge inuti 900 ml eller mer Fast-Freeze Kolvar och 750 ml eller större Lyph-Lock Kolvar i rostfritt stål
Specifikationer
Typ Slanghållare
Kapacitet (metrisk) 750, 900 mL
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Håll rören i upprätt läge
För användning med (utrustning) 900ml eller större snabbt freeze™ kolvar och 750 ml eller större lyph lock-kolvar
Diameter (engelska) 3,5 tum
Diameter (metrisk) 8.33 cm
Höjd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 13,9 cm
Vikt (engelska) 0.5 lb.
Vikt (metrisk) 0.5 kg