Läs mer
Labconco™ Rörhållare för Fast-Freeze™ och Lyph-Lock™ Kolvar
Produktkod. p-2662236 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Höjd (metrisk):
13.9 cm
14.4 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10316372
Brand: Labconco™ 7442700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håller rören i upprätt läge för frystorkning.
Håll rören i upprätt läge inuti 900 ml eller mer Fast-Freeze Kolvar och 750 ml eller större Lyph-Lock Kolvar i rostfritt stål
Specifikationer
Typ Slanghållare
Kapacitet (metrisk) 750, 900 mL
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Håll rören i upprätt läge
För användning med (utrustning) 900ml eller större snabbt freeze™ kolvar och 750 ml eller större lyph lock-kolvar
Diameter (engelska) 3,5 tum
Diameter (metrisk) 8.33 cm
Höjd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 13.9 cm
Vikt (engelska) 0.5 lb.
Vikt (metrisk) 0.5 kg