Beskrivning
Kräver
Roterande lamellvakuumpump krävs
- Har ventiler i neoprengummi
- Ansluter till CentriVap Cold Trap, Ultra-Low Cold Trap eller mobilt system
- Fraktvikt, 1 lb. (0,5 kg)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | 2-ports Cold Trap Manifold |
| För användning med (utrustning) | CentriVap™ system |
| Vikt (engelska) | 1 lb. |
| Vikt (metrisk) | 0.5 kg |