Läs mer
Labconco™ VACUUBRAND™ Hybrid™ Vakuumpump
Produktkod. p-4393940 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Frekvens:
50/60 Hz
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 14801282
Brand: Labconco™ 7584002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Integrerar högpresterande lamellpump med en kemikaliebeständig membranpump för att skapa en pump som håller länge
Designad för användning med syror och andra kemikalier inklusive TFA, TFA-biprodukter, acetonitril, HBr och HNO 3 , som finns i prover som HPLC-beredda och peptidrenade material.
  • Kombinationspumpsystemet består av en tvåstegs roterande skovelpump och tvåstegs, kemiskt resistent membranpump
  • Tryckregleringsventilen kompenserar för de olika volymerna som förskjuts av de två pumparna
  • Deplacement Kapacitet vid 60 Hz: 110 L/min.
  • Ultimat vakuum (partialtryck) 3 x 10 (-3) mBar (2,25 mikron)
  • Färdig att använda och fulladdad med vakuumpumpolja (cirka 1 L)
  • 0,75 tum OD inloppsadapter
  • Fyll på pumpolja säljs separat, 10-030-181
Specifications
Max. Vakuum <3 x 10-3 mBar
Amperage 1,6 A
Inkluderar 1 L flaska vakuumpumpolja, strömbrytare, nätsladd och stickpropp
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 1,6 A
Mått (L x B x H) 9 x 18,9 x 15 tum.
Vikt (engelska) 66 lb.
Vikt (metrisk) 30 kg
Flödeshastighet 115 L/min.
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (engelska) 15 tum
Total höjd (metrisk) 38.1 cm
Total längd (engelska) 9 tum
Total längd (metrisk) 22.9 cm
Total bredd (engelska) 18,9 tum
Pumptyp Vakuumpump
Maximalt tryck 1 atm
Spänning 230 V