Läs mer
Labconco™ VACUUBRAND™ Hybrid™ Vakuumpump olja
Produktkod. 16205181 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
Produktkod. Kvantitet
16205181 1 l
1 options
Produktkod. 16205181 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7584300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2397.89 SEK
    1911.68 SEK / 1 L
    Save 486.21 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
För VACUUBRAND pumps
VACUUBRAND™ Koka. En. liters flaska. Ersättningsolja för VACUUBRAND HYBRID™ Vakuumpumpar 7584000 och 7584002.
Specifikationer
Produkttyp Olja
Formatera Olja
För användning med (utrustning) Hybrid vakuumpumpar
Kvantitet 1 l
Volym (engelska) 33,8 oz.
Volym (metrisk) 1 L