Läs mer
Labconco™ Vakuumslangsats för CentriVap™ System och RapidVap™
Produktkod. 10409543 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Material:
Polyuretan
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10409543 Polyuretan Varje
1 options
Produktkod. 10409543 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7814500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2530.00 SEK
    2504.30 SEK / Paket med 1
    Save 25.70 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Vakuumslangsats för användning med Labconco CentriVap Vakuumkoncentratorer och RapidVap Förångare.
Vakuumslangsats för CentriVap Koncentratorer och RapidVap Förångare inkluderar två vardera 1/2 tum. ID vakuumslang, 48 tum längd, och 4 slangklämmor.
Specifikationer
Material Polyuretan
För användning med (utrustning) CentriVap™ system
Typ Vakuumslangsats
Vikt (engelska) 6 lb.
Vikt (metrisk) 2.7 kg