Läs mer
Labconco™ Variabel höjd bänk
Produktkod. 13457899 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Variabel höjd, bärförmåga: 540 lb.
Produktkod.
13457899 Variabel höjd, bärförmåga: 540 lb.
1 options
Produktkod. 13457899 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 8075000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lättjusterad bänk kan ställas in i fyra höjder
Lättjusterad bänk kan ställas in i fyra höjder
  • Lastkapacitet: 540 lb. (245 kg)
  • Slitstark och kemikaliebeständig, glaciärvit, pulverlackerad stålrörsram
  • 1,125 tum (3 cm) tjock fiber-harts arbetsyta är melamin högtryckslaminat
  • Kraftig bänk höjdjusterbar från 29,625 och 37,4 tum. (75 till 95 cm) med stålstift och muttrar
  • Påbakad pulverlackering motstår nötning och korrosion
  • 5 tum dia. (12,7 cm) icke-märkande polyuretanhjul med tålås manövrerar lätt och absorberar vibrationer
Beställningsinfo
Skickas färdigmonterad. Vikt: 110 lb. (50,3 kg)
Garanti
Livstidsgaranti.
Specifikationer
Produkttyp Mobil bänk
Färg Grå
Mått (L x B x H) 38 x 28 x 29,62 till 37,37 tum. (96,5 x 71,1 x 75,2 till 94,9 cm)
För användning med (applikation) Idealisk för labb
Höjd (engelska) 29,62 till 37,37 tum.
Höjd (metrisk) 75,2 till 94,9 cm
Längd (engelska) 38 tum.
Längd (metrisk) 96.5 cm
Bärande kapacitet (engelska) 540 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 245 kg
Vikt (engelska) 111 lb.
Vikt (metrisk) 50.4 kg
Bredd (engelska) 28 tum
Bredd (metrisk) 71.1 cm
Material Rostfritt stål