Description
Fäst till FreeZone™ Frystorkar för att ge stöd för glasvaror på torkkammare eller grenrör.
Stödhyllor fästs enkelt utan verktyg på sidorna av FreeZone 1, 2,5 eller 4,5 liter frystorrsystem eller vänster sida av FreeZone Triad System-skåp för att ge stöd för stora flaskor fästa på torkkammaren eller grenröret. Flera rader av perforeringar på sidorna av FreeZone skåpet möjliggör höjdjustering av hyllorna för att stödja olika storlekar av kolvar. Ett par. Glacier vit epoxibelagd ståltråd.
Specifications
Specifications
| Typ | Trådställ |
| Kapacitet (metrisk) | 1, 2.5, 4.5 L |
| Antal hyllor | 1 |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | Stöd för glas på torkkammare eller grenrör |
| För användning med (utrustning) | Freezone 1 och 2,5 L frystorkade system |
| Höjd (engelska) | 6,37 tum. |
| Höjd (metrisk) | 16.18 cm |
| Längd (engelska) | 7,40 tum. |
| Längd (metrisk) | 18.8 cm |
| Show More |