Läs mer
Brady™ GHS Symbol - Acute Toxicity
Beskrivning
- Individual, die cut (pre-cut) labels on a roll
- High quality labels that can withstand the toughest environments
- Ultra-durable materials mean you only need to label products once in their lifetime
- Weather, abrasion and chemical resistant
- Withstand temperatures of -40°C to +120°C
- Label dimensions 50mm x 50mm
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Permanent Acrylic |
| Färg | Röd/Svart på vitt |
| Avsluta | Gloss |
| Material | Laminated Polyester |
| Kvantitet | 250/Pk. |
| Form | Diamond |
| Temperaturområde (metriskt) | -40°C to +110°C |
| Tjocklek (metrisk) | 0.099 mm |
| Bredd (metrisk) | 50 mm |
| Höjd (metrisk) | 50.00 mm |