Läs mer
Brady™ GHS Symbol - Acute Toxicity
Produktkod. 15694237
Change view
Färg:
Röd/Svart på vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. Färg unitSize
15694237 Röd/Svart på vitt Paket med 250
1 options
Produktkod. 15694237 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 814040
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Labels with GHS symbol - Acute Toxicity
  • Individual, die cut (pre-cut) labels on a roll
  • High quality labels that can withstand the toughest environments
  • Ultra-durable materials mean you only need to label products once in their lifetime
  • Weather, abrasion and chemical resistant
  • Withstand temperatures of -40°C to +120°C
  • Label dimensions 50mm x 50mm
Specifikationer
Typ av lim Permanent Acrylic
Färg Röd/Svart på vitt
Avsluta Gloss
Material Laminated Polyester
Kvantitet 250/Pk.
Form Diamond
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +110°C
Tjocklek (metrisk) 0.099 mm
Bredd (metrisk) 50 mm
Höjd (metrisk) 50.00 mm