Läs mer
Brady™ Label Maker Cartridge: Nylon Cloth
Mått (L x B):
0,5 x 1 tum
0,5 x 1,5 tum
0,75 x 0,5 tum
0,825 x 0,375 tum
1 x 0,375 tum
1 x 0,5 tum
1,25 x 1,5 tum
12,7 mm x 4,9 m (B x L)
19,05 mm x 4,9 m (B x L)
25,4 mm x 4,88 m (B x L)
9,53 mm x 4,9 m (B x L)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Label Maker Cartridge: Nylon Cloth (B-499) wrap-around labels are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
- Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
- Recommended for indoor use
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
- All-in-one cartridge includes ribbon and label supply
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Black |
| För användning med (utrustning) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
| Material | Nylon Cloth |
| Bredd (engelska) | 0.82 in. |
| Bredd (metrisk) | 9.53 mm |
| Höjd (engelska) | 0.37 in. |
| Höjd (metrisk) | 9.5 mm |
| Tjocklek (engelska) | 0.0065 in. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.165 mm |
| Mått (L x B) | 0,825 x 0,375 tum |
| Visa mer |