Läs mer
Brady™ Label Maker Cartridge: Nylon Cloth
Produktkod. 11992852
Mått (L x B):
0,5 x 1 tum
0,5 x 1,5 tum
0,75 x 0,5 tum
0,825 x 0,375 tum
1 x 0,375 tum
1 x 0,5 tum
1,25 x 1,5 tum
12,7 mm x 4,9 m (B x L)
19,05 mm x 4,9 m (B x L)
25,4 mm x 4,88 m (B x L)
9,53 mm x 4,9 m (B x L)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11992852
Brand: Brady™ 143355
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Label Maker Cartridge: Nylon Cloth (B-499) wrap-around labels are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Recommended for indoor use
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • All-in-one cartridge includes ribbon and label supply
Specifikationer
Färg White
För användning med (utrustning) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Material Nylon Cloth
Bredd (engelska) 0.5 in.
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (engelska) 1 in.
Höjd (metrisk) 2.54 cm
Tjocklek (engelska) 0.0065 in.
Mått (L x B) 0,5 x 1 tum
Typ av lim Permanent
Sterilitet Non-sterile
Avsluta Matte White
Inkluderar 11.11 mm dia. Vial top
Draghållfasthet 80 lb./in
Temperaturområde (engelska) -40°F to +194°F
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +90°C
Certifikat och efterlevnad UL, CSA, DIN VDE 0472 Part 815, ASTM D
För användning med (applikation) Wiremarking and General Labeling Applications
Kvantitet 1 Ea.