Läs mer
Brady™ Label Maker Cartridge: Nylon Cloth
Produktkod. 15132907
Mått (L x B):
0.5 x 1 in.
0.5 x 1.5 in.
0.75 x 0.5 in.
0.825 x 0.375 in.
1 x 0.375 in.
1 x 0.5 in.
1.25 x 1.5 in.
12.7 mm x 4.9 m (W x L)
19.05 mm x 4.9 m (W x L)
25.4 mm x 4.88 m (W x L)
9.53 mm x 4.9 m (Wx L)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15132907
Brand: Brady™ 143349
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Label Maker Cartridge: Nylon Cloth (B-499) wrap-around labels are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Recommended for indoor use
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • All-in-one cartridge includes ribbon and label supply
Specifikationer
Färg White
För användning med (utrustning) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Material Nylon Cloth
Längd (engelska) 16 ft.
Bredd (engelska) 0.37 in.
Längd (metrisk) 4.88 m
Bredd (metrisk) 9.53 mm
Höjd (engelska) 0.375 in.
Höjd (metrisk) 4.88 m
Tjocklek (engelska) 0.0065 in.
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Mått (L x B) 9.53 mm x 4.9 m (Wx L)
Typ av lim Permanent
Sterilitet Non-sterile
Beskrivning BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Labels
Avsluta Matte White
Inkluderar Not Applicable
Draghållfasthet 80 lb./in
Temperaturområde (engelska) -40°F to +194°F
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +90°C
Certifikat och efterlevnad UL, CSA, DIN VDE 0472 Part 815, ASTM D
För användning med (applikation) Wiremarking and General Labeling Applications
Kvantitet 1 Roll