Läs mer
Brady™ Label Maker Cartridge: Nylon Cloth
Produktkod. 15172907
Mått (L x B):
0,5 x 1 tum
0,5 x 1,5 tum
0,75 x 0,5 tum
0,825 x 0,375 tum
1 x 0,375 tum
1 x 0,5 tum
1,25 x 1,5 tum
12,7 mm x 4,9 m (B x L)
19,05 mm x 4,9 m (B x L)
25,4 mm x 4,88 m (B x L)
9,53 mm x 4,9 m (B x L)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15172907
Brand: Brady™ 143357
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Label Maker Cartridge: Nylon Cloth (B-499) wrap-around labels are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Recommended for indoor use
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • All-in-one cartridge includes ribbon and label supply
Specifikationer
Färg White
För användning med (utrustning) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Material Nylon Cloth
Bredd (engelska) 16 ft.
Längd (metrisk) 4.88 m
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Höjd (engelska) 1 in.
Höjd (metrisk) 2.54 cm
Tjocklek (engelska) 0.0065 in.
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Mått (L x B) 25,4 mm x 4,88 m (B x L)
Typ av lim Permanent
Sterilitet Non-sterile
Beskrivning BMP51/53 Labelmaker Labels
Avsluta Matte White
Inkluderar Not Applicable
Draghållfasthet 80 lb./in
Temperaturområde (engelska) -40°F to +194°F
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +90°C
Certifikat och efterlevnad UL, CSA, DIN VDE 0472 Part 815, ASTM D
För användning med (applikation) Wiremarking and General Labeling Applications
Kvantitet 1 Roll