Beskrivning
Använd denna kraftkloss med hög kapacitet för att ladda M511 och M211 skrivare, telefoner eller surfplattor.
- En fulladdad 10 000 mAh Power Brick kan ladda din M511- eller M211-skrivare upp till 3 gånger.
- LED digital display visar procentandelen av återstående ström.
- Utgångar inkluderar: USB-C, USB-A1/A2.
- Kompatibel med alla mobila enheter.
- 70 minuters laddningstid.
- 1 000+ laddningscykler.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Batteri/adapterpaket |
| Färg | Svart |
| För användning med (utrustning) | Brady Etikettskrivare |
| Material | Plast |
| Längd (engelska) | 0,94 tum |
| Bredd (engelska) | 2 tum |
| Höjd (engelska) | 4,56 tum. |
| Beskrivning | Skrivartillbehör Power Brick |
| Inkluderar | (1) Power Brick |
| För användning med (applikation) | Tillgångsspårning;Kretskortmärkning;Komponent- och utrustningsmärkning;Data- och telekommunikationsmärkning;Elektrisk märkning;Facilitetsidentifiering;Allmän identifiering;Inventering och inspektionsmärkning;Laboratoriemärkning;Lean och 5S-märkning;Säkerhetsidentifiering;lager- och C-märkning; |
| Visa mer |