Läs mer
Invitrogen™ Märk Probe Diluent QF
Produktkod. 15952334
Change view
Kvantitet:
24 ml
Förpackningsstorlek:
24ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15952334 24 ml 24ml
1 options
Produktkod. 15952334 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer QVT0513
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Label Probe Diluent QF, 24 mL, är en vattenlösning som innehåller tvättmedel och en individuell komponent av ViewRNA™ ISH Tissue Assay Kit, 2-Plex, 24 analyser.
Label Probe Diluent QF, 24 mL, är en vattenlösning som innehåller tvättmedel och en individuell komponent av ViewRNA™ ISH Tissue Assay Kit, 2-Plex, 24 analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 24 ml