Läs mer
Shamrock™ Etikettband
Produktkod. 11790464
Change view
Mått (L x B):
6 m x 13 mm
6 mx 19 mm
Förpackningsstorlek:
6m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11790464 6 mx 19 mm 6m
11760454 6 m x 13 mm 6m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11790464 Leverantör Shamrock™ Leverantörsnummer SHLT34
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 SEK
    593.29 SEK / 6m
    Save 471.71 SEK
    44% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger extra styrka, vidhäftning och märkning för dina laboratoriebehov. Shamrock™ Etikettband håller under ett brett temperaturområde på alla torra ytor, lämnar inga smutsiga rester och accepterar handskrivna noteringar.
  • Beständig mot vatten, olja och syra
  • Temperaturområde från -180 till +280 °C
  • Höghållfast textilstruktur; klipp endast med sax
  • För kryogenik, autoklav, frys, kyl och ugn
  • Universalmärkning med kulspetspenna eller papperspenna
Specifikationer
Produkttyp Label Tape
Temperaturområde (metriskt) -180 till 280 °C
Mått (L x B) 6 mx 19 mm
Längd (metrisk) 6 mm
Bredd (metrisk) 19 mm