Läs mer
Hirschmann™ Klass AS AR-Glas Volumetriska pipetter
Volym (metrisk):
4 mL
Beskrivning
- Enl. till DIN EN ISO 648
- Ett märke, blå examen
- Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Specifikationer
| Klass | AS |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Blått |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Volym (metrisk) | 4 mL |
| Typ | Märkt pipett |