Läs mer
Bel-Art™ Scienceware™ Märkningstejp
Produktkod. 13465226 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Gult
Klart
Vitt
Mått (LxB):
13.7 m x 12.7 mm
13.7 m x 19 mm
13.7 m x 25.4 mm
54.6 m x 25.4 mm
Produktkod. 13465226
Brand: Bel-Art™ Scienceware™ F134810050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fäster på alla rena ytor, inklusive Teflon™ fluorpolymerhartsbelagda material. Bel Art™ Märkningstejp skalar av utan att lämna en klibbig rest.
  • Utmärkt att använda med Write-On™ Tejpautomater för flera rullar (F13472-0000 och F13473-0000)
  • Penna, kulspetspenna eller bläckmarkör förblir läsbar under de mest krävande laboratorieförhållanden
  • Består av färgat papper med gummihartslim som står emot fukt och de flesta lösningsmedel
  • Tål en maximal temperatur på 157 ºC (315 ºF) i 30 minuter eller 80 ºC (º176 F) i 24 timmar; kan användas ner till -80 C (-º112 ºF)
  • Tål en ångautoklavcykel vid 121 ºC (250 ºF) och gammastrålning mellan 13,0 och 45,0 kGy
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av lim Självhäftande
Beläggning None
Färg Gult
Visa Blank
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Paper
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Ink Jet
Produkttyp Etikettband
Sterilitet Non-sterile
Kvantitet 6/Pk.
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +157 °C
Mått (LxB) 13.7 m x 12.7 mm
Längd (engelska) 15 yd.
Längd (metrisk) 13.7 m
Bredd (engelska) 0.5 in.
Bredd (metrisk) 12.70 mm