Läs mer
Brady™ LabelMaker™ Vinyl Labels
Produktkod. 15113349
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15113349
Brand: Brady™ 131590
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LabelMaker™ Vinyl Labels are ideal for barcode labelling, circuit board labelling, component and equipment labelling, laboratory labelling, wire and cable labelling.
  • Abrasion-resistant, chemical-resistant, corrosion-resistant, humidity-resistant, UV-resistant, and weather-resistant.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognised
Beskrivning BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Labels
Typ av lim Repositionable Rubber
Beläggning Vinyl
Färg Black on White
Avsluta Semi-gloss
Formatera Label
Material Vinyl
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
För användning med (applikation) Barcode labelling, Circuit board labelling, Component and equipment labelling, Laboratory labelling, Wire and cable labelling
För användning med (utrustning) BMP41, BMP51, BMP53
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Antal per förpackning 160 Labels/Box
Kvantitet 160 Pk.
Form Square
Temperaturområde (engelska) -40°F to +176°F
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +80°C
Tjocklek (engelska) 0.0073 in.
Tjocklek (metrisk) 0.185 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 28.58 mm
Trådmätare 12 to 10 AWG
Mått (LxB) 25.4 x 25.4 mm
Längd (engelska) 1 in.
Längd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) 1 in.
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Diameter (engelska) 0.2 in.
Diameter (metrisk) 5.1 mm