Läs mer
Heathrow Scientific™ CryoTags™
Beskrivning
- Temperaturbeständighet -196 °C till 150 °C.
- Vätske- och ångfas LN2, vattenbad till 100 °C och autoklavering och måttliga ugnar till 150 °C
- Kemiskt inert polyester.
- Kommer inte att bryta av cryovials vid låga temperaturer.
- Kemiskt inert och resistent mot de flesta lösningsmedel och frätande ämnen.
- Etikettark kommer inte att fastna i skrivare
- Unik combo expanderar och drar ihop sig tillsammans med temperaturfluktuationer
- Autoklaveringsbar
- Disponibel
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Akryl |
| Färg | Vitt |
| Visa | Blank |
| Avsluta | Matt |
| Formatera | Ark |
| Material | Polyolefin |
| Produkttyp | Kryogenisk etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Flaskor och rör |
| Kvantitet | 1000:-/kartong |
| Visa mer |