Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Labetalolhydroklorid, 99 %
Produktkod. 15812534 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15812534 5 g 5g
15822534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15812534 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 462600050
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32780-64-6
Molekylformel C19H25ClN2O3
Molekylvikt (g/mol) 364.87
InChI-nyckel WQVZLXWQESQGIF-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn 2-hydroxi-5-{1-hydroxi-2-[(4-fenylbutan-2-yl)amino]etyl}bensamidhydroklorid
LEDER Cl.CC(CCC1=CC=CC=C1)NCC(O)C1=CC=C(O)C(=C1)C(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Laβlol hydrochloride
Färg Färglös till ljusgul-rosa
Analysprocentintervall 98.5 % min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 364.87
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.