Läs mer
Labetalol hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16428616
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16428616 100 mg
1 options
Produktkod. 16428616 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1108
MedChemExpress Labetalol hydrochloride is a mixed alpha/beta adrenergic antagonist that is used to treat high blood pressure.
Labetalol hydrochloride is a mixed alpha/beta adrenergic antagonist that is used to treat high blood pressure.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Labetalol hydrochloride
CAS 32780-64-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H25ClN2O3
Kvantitet 100 mg
Synonym AH-5158 hydrochloride Sch-15719W
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (274.07 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (54.81 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N)C1=CC(C(O)CNC(C)CCC2=CC=CC=C2)=CC=C1O.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 364.87
Formel vikt 364.87
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation