Specifications
| Material | Aluminium |
| Höjd (metrisk) | 290 mm |
| Mått (L x B) | 200 x 230 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 25 kg |
| Produkttyp | Labjack |
| Beskrivning | Max. belastning på 25 kg |
| Kvantitet | 1 st |