Läs mer
Fisherbrand™ Labjack
Produktkod. p-7139067 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 kg
30 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12750027
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger exceptionellt styvt och robust stöd utan överdriven vikt.
  • Tillverkad för snäva toleranser av aluminium med manöverskruv i rostfritt stål
  • Tallrikarna har en blåanodiserad yta
  • Designad för att vara helt stabil och fri från gungande rörelser
Specifikationer
Material Aluminium
Höjd (metrisk) 290 mm
Mått (L x B) 200 x 230 mm
Kapacitet (metrisk) 25 kg
Produkttyp Labjack
Beskrivning Max. belastning på 25 kg
Kvantitet 1 st