Läs mer
Cole-Parmer™ Labmaster Air-Drive Mixer
Produktkod. 15457463 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Monteringstyp:
Rörupphängning
Universal Clamp
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Monteringstyp Förpackningsstorlek
15457463 Rörupphängning Varje
15467463 Universal Clamp Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457463 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 5032200
Beräknad leverans: 18-12-2026
Använd Labmaster Air-Drive-blandare i närvaro av flyktiga eller explosiva ångor, eller där elektrisk kraft skulle vara farlig eller opraktisk. Dessa blandare är utmärkta för pilotstudier av kemiska, livsmedels- och avloppsreningsprocesser.
  • Dessa blandare är utmärkta för pilotstudier av kemiska, livsmedels- och avloppsreningsprocesser.
  • LABMASTER luftdrivna blandare har två typer av monteringssätt.
    • Rörupphängningsblandarna kräver den kraftiga klämman 04560-24 (säljs separat).
    • De universella klämblandarna monteras direkt på ett ringstativ eller tankfälg.
  • Blandare inkluderar:
    • 5/16 x 12 tum, 316 SS icke-genomgående skaft
    • 5/16 x 2,5 tum, 316 SS A-310 impeller
    • Chuck av spännhylsa
    • Universalklämma eller rörupphängningsmontering
    • Ljuddämpare
    • Nålvärde
  • Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för och bör inte användas för medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.
Specifications
Hastighet 1800 rpm
Hästkraft 1/15 hp
Material 316 rostfritt stål
Motortyp Luftdriven
Vridmoment 37 tum oz.
Typ Mixer
Monteringstyp Rörupphängning