Beskrivning
- Med engångsavsaltningskolonner PD-10 kan tvätt- och jämviktsbuffert appliceras i ett steg med gravitationsflödesprotokoll
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Buffertbehållare |
| Kvantitet | 10-pack |
| Kolumntyp | Kolumntillbehör |
| För användning med (applikation) | Avsaltning med hög återvinning och buffertbyte, samt avlägsnande av lågmolekylära föreningar packade med Sephadex G-25-medium, gör det enklare och bekvämare att jämvikta PD-10-kolonn |