Läs mer
SHP Steriltechnik AG Laboklav 100 ångsterilisator, vertikal
Beskrivning
- Konfiguration: vertikal
- Kan konfigureras som vertikal eller horisontell enhet
- Kammarvolym: 100 L
- Kammarmått (Ø x L): 410 x 760 mm (16 x 30 tum)
- Driftsövertryck: 2,8/-1 bar
- Steriliseringstemperatur: 98 °C – 135 °C
- Strömförbrukning: 6,6 eller 10 kW (3PN~, 400 V, 50 Hz, 16 A), anpassad efter kammarens storlek
- TÜV-certifierad motoriserad stängning med läpptätning
- Separat, integrerad toppmodern ånggenerator
- Integrerad lagringstank för demineraliserat vatten med automatisk/manuell påfyllning och påfyllningsnivåövervakning
- Thermo Låsanordning
- Standard flexibel PT 100-sensor för vätskesterilisering
- Gravitationsavluftning och tryckutrensning för avfallssterilisering
- Integrerad vattenkyld, temperaturkontrollerad, justerbar avgasångkondensation
- Valideringskanaler
- Säkerhetsventil, TÜV-godkänd komponent
- Internminneschip som lagrar upp till 150 cykler
- RS-485-gränssnitt för dataöverföring
- Kollektivanslutning för dräneringsledningar
- Bottenplatta ingår
- Pulverlackerade sidopaneler
- Helautomatisk mikroprocessorstyrning med 20 program: 10 förinställda, redigerbara program; 10 fritt programmerbara, lösenordsskyddade program; vakuumtest och Bowie & Dick-test ingår beroende på konfiguration
- Varje program är fullt konfigurerabart (steriliseringstid och temperatur)
- Varje program kan tilldelas ett eget namn enligt kundens önskemål
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 L |
| Djup (metrisk) kammare | 760 mm |
| Produkttyp | Automatisk autoklav |
| Sterilitet | Icke-steril |