Läs mer
SHP Steriltechnik AG Laboklav 100 trådnätkorg
Beskrivning
- Korg med trådnät för Laboklav 100
- Rostfritt stål
- för horisontella enheter
- B x H x D (mm): 290 x 145 x 370
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 15 L |
| För användning med (utrustning) | Autoklaver, Laboklav 100 |
| Modell | Korg, Laboklav 100 |
| Produkttyp | Trådnätkorg |
| Sterilitet | Icke-steril |