Läs mer
SHP Steriltechnik AG Laboklav 135-195 hink
Beskrivning
- För vertikala enheter
- Rostfritt stål
- ø x H (mm): 500 x 300
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 58 L |
| För användning med (utrustning) | Laboklav 135, Laboklav 160, Laboklav 195 |
| Modell | Hink för Laboklav 135-195 |
| Produkttyp | Hink |
| Sterilitet | Icke-steril |