Läs mer
SHP Steriltechnik AG Laboklav 135-195 Korg med trådnät, sluten botten
Beskrivning
- Korg med trådnät med stängd botten för Laboklav 135-195
- Rostfritt stål
- för vertikala enheter
- ø x H (mm): 500 x 250 eller 500 x 300
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 49 L |
| För användning med (utrustning) | Laboklav 135, Laboklav 160, Laboklav 195 |
| Modell | Korg, Laboklav 135-195 |
| Produkttyp | Korg |
| Dimensions (Dia. x H) | 500 x 250 mm |
| Sterilitet | Icke-steril |