Läs mer
SHP Steriltechnik AG Laboklav 135 ångsterilisator, vertikal
Produktkod. 31908837
Change view
Kapacitet (metrisk):
135 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31908837 135 L
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 31908837 Leverantör SHP Steriltechnik AG Leverantörsnummer 21.0135.001.000V
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Utformad för att sterilisera fasta ämnen och vätskor i öppna eller lätt stängda kärl.
  • Konfiguration: vertikal
  • Kan konfigureras som vertikal eller horisontell enhet
  • Kammarvolym: 135 L
  • Kammarmått (Ø x L): 500 x 660 mm (19 x 26 tum)
  • Driftsövertryck: 2,8/-1 bar
  • Steriliseringstemperatur: 98 °C – 135 °C
  • Strömförbrukning: 6,6 eller 10 kW (3PN~, 400 V, 50 Hz, 16 A), anpassad efter kammarens storlek
  • TÜV-certifierad motoriserad stängning med läpptätning
  • Separat, integrerad toppmodern ånggenerator
  • Integrerad lagringstank för demineraliserat vatten med automatisk/manuell påfyllning och påfyllningsnivåövervakning
  • Thermo Låsanordning
  • Standard flexibel PT 100-sensor för vätskesterilisering
  • Gravitationsavluftning och tryckutrensning för avfallssterilisering
  • Integrerad vattenkyld, temperaturkontrollerad, justerbar avgasångkondensation
  • Valideringskanaler
  • Säkerhetsventil, TÜV-godkänd komponent
  • Internminneschip som lagrar upp till 150 cykler
  • RS-485-gränssnitt för dataöverföring
  • Kollektivanslutning för dräneringsledningar
  • Bottenplatta ingår
  • Pulverlackerade sidopaneler
  • Helautomatisk mikroprocessorstyrning med 20 program: 10 förinställda, redigerbara program; 10 fritt programmerbara, lösenordsskyddade program; vakuumtest och Bowie & Dick-test ingår beroende på konfiguration
  • Varje program är fullt konfigurerabart (steriliseringstid och temperatur)
  • Varje program kan tilldelas ett eget namn enligt kundens önskemål
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 135 L
Djup (metrisk) kammare 660 mm
Produkttyp Automatisk autoklav