Läs mer
SHP Steriltechnik AG Laboklav 135 bricka stängd
Beskrivning
- För horisontella enheter
- Rostfritt stål
- BxHxT (mm): 375 x 200 x 600
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 45 L |
| För användning med (utrustning) | Laboklav 135 |
| Modell | Brickan stängd, Laboklav 135 |
| Produkttyp | Bricka |
| Sterilitet | Icke-steril |