Läs mer
SHP Steriltechnik AG Laboklav 160 och 195 bricka stängd
Produktkod. 31908826
Change view
Kapacitet (metrisk):
24 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31908826 24 L
1 options
Produktkod. 31908826 Leverantör SHP Steriltechnik AG Leverantörsnummer 30.1375.200.320
Beräknad leverans: 05-01-2027
Rostfri stålbricka stängd för Laboklav 160 och 195, horisontell enhet.
  • För horisontella enheter
  • Rostfritt stål
  • BxHxT (mm): 375 x 200 x 320
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 24 L
För användning med (utrustning) Laboklav 160, Laboklav 195
Modell Bricka stängd, Laboklav 160 och 195
Produkttyp Bricka