Läs mer
SHP Steriltechnik AG Laboklav 195 spårvagn
Produktkod. 31908773
Change view
Kapacitet (metrisk):
330 kg
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31908773 330 kg
1 options
Produktkod. 31908773 Leverantör SHP Steriltechnik AG Leverantörsnummer 20.0195.000.301
Beräknad leverans: 05-01-2027
Spårvagn för Laboklav 195, horisontell enhet.
  • Rostfritt stål
  • Med 4 hjul för enkel transport
Specifikationer
Produkttyp Vagn för ångsterilisator
Kapacitet (metrisk) 330 kg
För användning med (utrustning) Laboklav 195