Läs mer
SHP Steriltechnik AG Laboklav 25 Bänkautoklav
Produktkod. 31908743
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31908743 25 L
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 31908743 Leverantör SHP Steriltechnik AG Leverantörsnummer 21.0025.001.000
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Bänkautoklav designad för laboratoriesterilisering av instrument, vätskor och avfall.
  • Bänkapparat med 25 liters kammarstorlek
  • Användbart utrymme (Ø x L) 265 x 465 mm, rymmer upp till 5 x 1 L laboratorieflaskor eller 5 kg instrument/avfall
  • Driftövertryck 2,8/-1 bar
  • Steriliseringstemperatur 98 °C till 135 °C
  • 2,0 kW värmeeffekt, 230 V~, 50 Hz, 13 A
  • Integrerad ånggenerator och automatisk matningsvattenpump
  • Säkerhetsventil, TÜV-godkänd komponent
  • Motoriserad stängningsmekanism med läpptätning
  • Kammarlock av säkerhetsglas med upplyst genomskinligt område
  • Dörrskydd av säkerhetsglas med färgad LED-belysning
  • Thermo Låsanordning med flexibel mediesensor som standard
  • Helt automatisk styrning med upp till 10 program, anpassningsbara och kodsäkrade
  • Integrerad kondensation av avgasånga
  • Integrerad matningsvattentank och kondensattank
  • RS-485-gränssnitt
  • 4 MB internminneschip, lagrar upp till 150 cykler data
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 L
Djup (metrisk) kammare 450 mm
Produkttyp Horisontell, frontmatad bänkautoklavering