Läs mer
SHP Steriltechnik AG Laboklav 25 Stand
Beskrivning
- Rostfritt stål
- Med 4 hjul för enkel transport
- B x H x T (mm): 550 x 824 x 450
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 140 kg |
| För användning med (utrustning) | Laboklav 25 |
| Längd (metrisk) | 824 mm |
| Modell | Laboklav 25 |
| Produkttyp | Ståplats |