Läs mer
SHP Steriltechnik AG Laboklav 25-bricka stängd
Produktkod. 31908781
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 kg
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31908781 10 kg
1 options
Produktkod. 31908781 Leverantör SHP Steriltechnik AG Leverantörsnummer 30.0000.200.100
Beräknad leverans: 05-01-2027
Rostfri stålbricka stängd för Laboklav 25.
  • Rostfritt stål
  • BxHxT (mm): 425 x 180 x 30
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 kg
För användning med (utrustning) Laboklav 25
Modell Laboklav 25
Produkttyp Bricka