Läs mer
SHP Steriltechnik AG Laboklav 25-trådsbricka
Beskrivning
- För Laboklav 25
- Stål, rostfritt
- BxHxD (mm): 178 x 30 x 425
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| För användning med (utrustning) | Laboklav 25 |
| Modell | Bricka, Laboklav 25 |
| Produkttyp | Bricka |
| Sterilitet | Icke-steril |